Merck
CLS5563525
Pyrex® volumetric flask, low actinic, heavy duty wide mouth, with Pyrex stopper
capacity 25 mL
別名:
Corning® 55635
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
ストッパーサイズ
13
特徴
class A
包装
case of 6 ea
メーカー/製品名
Corning 55635-25
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. the protective color is an intergral part of the flask, which retains the mechanical strength, chemical stability and thermal resistance of the Pyrex brand labware.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)