Merck
CLS55020250
Pyrex® low actinic narrow mouth Erlenmeyer flask, Pyrex® ST 27 stopper
capacity 250 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
narrow-mouth
無菌性
non-sterile
特徴
closure type ST stopper
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 55020-250
キャパシティ
250 mL
詳細
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. The protective color is an integral part of the flask, which retains the mechanical strength, chemical stability and thermal resistance of Pyrex brand labware.
その他情報
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)