Merck
SYNA351024
Synthware distillation adapter
top joint: ST/NS 10/18, bottom joint: ST/NS 24/40, side joint: 24/40, immersion depth 50 mm, side arm angle: 75 deg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
bottom joint: ST/NS24/40
side joint: 24/40
joint: ST/NS top10/18
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A351024
浸漬深度
50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.