物質
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
ジョイント
joint stopper6
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Rubber stopper
包装
case of 18
pack of 6
メーカー/製品名
Corning 5340-250
容積測定範囲
75-250 mL
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These flasks have sidearm tabulations and are blown in special molds designed to give maximum mechanical strength. For convenience, the flasks are graduated to show approximate capacity. The neck finish affords an excellent fit for rubber stoppers.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)