Merck
BR73719
BRAND® filter flask, glass, with lateral socket
capacity 500 mL
別名:
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.24
物質
borosilicate glass
flat bottom flask
ジョイント
joint ST/NS neck33.7 mm
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 73719
ボトルの最大容量
500 mL
キャパシティ
500 mL
漏斗容量
500 mL
ネック直径
33.7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® Filter Flask with Lateral Socket is a high-quality laboratory vessel designed for efficient filtration processes. Made from Boro 3.3 glass, this flask meets DIN 12476 and ISO 6556 standards, ensuring durability and reliability in various laboratory applications. Equipped with a lateral socket for vacuum tubing with an outer diameter of 15-18 mm, facilitating efficient vacuum filtration and liquid transfer.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)