Merck
CLS5139550
Pyrex® low actinic media storage bottle, graduated with screw cap
capacity 50 mL
別名:
graduated bottle, media bottle, media bottles, Corning® 51395
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
無菌性
non-sterile
特徴
cap
graduations
包装
case of 4 ea
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Corning 51395-50
利用可能性
not available in EU
ボトルネック直径
17 mm
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Heavy-duty, low actinic, amber glass bottles protect light-sensitive materials. Include linerless, one-piece, autoclavable, orange PP, plug-seal caps (size GL 45) with drip-free pouring rings. Permanent, white enamel graduations and marking spots.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)