Merck
CLS49954L
Pyrex® wide-mouth graduated Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 4,000 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
polypropylene cap
screw top cap
wide-mouth
無菌性
non-sterile
特徴
cap
closure type Screw cap
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 4995-4L
キャパシティ
4,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Features a GL 45 size, PP, plug-seal screw-cap on a wide, 29 mm neck opening that accommodates larger volume serological pipettes. Also good for media prep and storage, or as a culture flask when optional membrane cap is used.
その他情報
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)