Merck
CLS49605L
Pyrex® round-bottom three neck vertical unequal height flask
capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 45/40
別名:
丸底フラスコ, 平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
three-neck (Vertical)
ジョイント
center joint: ST/NS45/40
side joint ST/NS24/40
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper joint
包装
pack of 1
case of 3
メーカー/製品名
Corning 4960-5L
キャパシティ
5,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With full length joints.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)