Merck
CLS4720500
Pyrex®Church蒸留フラスコ
capacity 500 mL, flask O.D. × H 102 mm × 135 mm
別名:
Corning® 4720, distillation flask, glass flasks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom flask
short
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 4720-500
キャパシティ
500 mL
フラスコ外径 × H
102 mm × 135 mm
サイドアーム外径 × L
13 mm × 220 mm
詳細
For the distillation of bituminous materials suitable for road treatment.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)