Merck
CLS4620250
Pyrex® distilling flask
capacity 250 mL
別名:
distillation flask, distilling flask, glass flasks, Corning® 4620
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Corning 4620-250
キャパシティ
250 mL
フラスコ外径 × H
86 mm × 250 mm
サイドアーム外径 × L
9 mm × 130 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The sidearm is approximately 77 mm below the top of the neck at an angle of 75°. The side-arm for the 125 mL size is located approx. 137 mm from bottom of flask to meet ASTM E133 requirements, and requires a rubber stopper no.2. Adaptable for use with thermometers calibrated for 76 mm immersion.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)