Merck
CLS4450500
Pyrex® バッフル付三角フラスコ
capacity 500 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
narrow-mouth neck
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
closure type Rubber stopper
包装
case of 6
メーカー/製品名
Corning 4450-500
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Pyrex® baffled Erlenmeyer flasks feature a heavy tooled rim for maximum durability.
  • Baffle-designed Delong flasks promote optimal and consistent solution agitation when used with flask shakers.
  • Uniform wall thickness ensures an optimal balance between mechanical strength and thermal shock resistance.
  • Includes a marking spot for convenience.
その他情報
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)