物質
Delong
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
closure type Closure cap
包装
case of 6
メーカー/製品名
Corning 4444-1L
フラスコ容量
1000 mL
ネック外径
(38 mm)
38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Pyrex® baffled shaker flasks are made of optically clear borosilicate glass.
- Delong-style Erlenmeyer flasks feature three baffle indents to provide greater agitation of solutions to improve oxygen or gas transfer when used with rotary or reciprocating shakers.
- Heavy, fire-polished, long necks reduce splashing and accept two-position PP closures.
- Uniform wall thickness ensures an optimal balance between mechanical strength and thermal shock resistance.
- Includes a marking spot for convenience.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)