Merck
CLS43201L
Pyrex®丸底沸騰フラスコ、短首
capacity 1,000 mL
別名:
丸底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom flask
short
ジョイント
joint ST/NS24/40
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard taper joint
包装
pack of 1
case of 12
メーカー/製品名
Corning 4320-1L
利用可能性
not available in EU
キャパシティ
1,000 mL
ネックサイズ
(1)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • PYREX® round-bottom boiling flasks are routinely used in various laboratory applications.
  • Manufactured from low expansion borosilicate glass that provides better clarity, strength, heat, and chemical resistance even in the most demanding laboratory conditions.
  • Precise wall thickness ensures optimal thermal transfer and provides mechanical strength for greater shock resistance.
  • Chemically durable, these flasks are ideal for contamination-free results.
  • The normal working temperature for PYREX® boling flasks is 230 °C.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)