Merck
DWKBDD324P
Azlon Graduated Griffin-Style Low Form Beakers
polymethylpentene, capacity 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
物質
polymethylpentene
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
Azlon
保管条件
room temperature
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
特徴および利点
Autoclavable to 150°C