Merck
CLS4100125
Pyrex®平底沸騰フラスコ、短首、摺合24/40
capacity 125 mL
別名:
boiling flask, flask glass, flat bottom flasks, Corning® 4100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom flask
short
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
case of 12
メーカー/製品名
Corning 4100-125
キャパシティ
125 mL
ネックサイズ
(1)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)