Merck
CLS4060250
Pyrex® Florence flat-bottom flask
capacity 250 mL
別名:
平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom flask
ストッパーサイズ
5
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Tooled mouth
long neck, tooled mouth
包装
case of 24
メーカー/製品名
Corning 4060-250
キャパシティ
250 mL
ネックサイズ
(1)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)