Merck
CLS3953312EC
Pyrex® gas-dispersion tube
pore size 70-220 μm
別名:
Corning® 39533
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Corning 39533-12EC
ポアサイズ
70-220 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With 12 mm O.D. fritted cylinder, 250 mm L × 8 mm diam. stem. Used to disperse gas in liquids. Size of bubbles depends on porosity. Size permits insertion through small openings.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)