物質
flat bottom white polystyrene wells
polystyrene plate
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pack of 10
pkg of 10 ea
case of 50 ea
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3731BC
最大容量
12.5 μL
サイズ
1536 wells
有効容積
8 μL
色
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bar Code Details
Corning barcode labels have been quality tested for optimal readability, chemical resistance and temperature variation.
Technical Details
Corning barcode labels have been quality tested for optimal readability, chemical resistance and temperature variation.
- Resistant to commonly used laboratory reagents (100% DMSO, Methanol, Ethanol, Ethyl Acetate, Methylene Chloride, Isopropanol, Acetronitrile, Ethanol/Water/TFA, Sodium Hydroxide, Hydrochloric Acid)
- Resistant to temperature ranges of -80ºC to +52ºC
Technical Details
- Bar Code labeling specifications
- 2.75" x 0.25" label size
- Code 128
- Code 3 of 9
- 10 mil narrow bar element (x-dimension = 0.010")
法的情報
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)