Merck
CLS360602F
Pyrex®ブフナー漏斗, フリットディスク付き
capacity 2 mL
別名:
Corning® 36060
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 3606-02F
H
70 mm
キャパシティ
2 mL
ディスク直径
10 mm
ポアサイズ
4-5.5 μm pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
濾過物が濾紙を侵してしまう場合に特に有用です。ディスクには1 atmを超える差圧をかけないでください。上端はビ-ド加工されています。粒状フリット
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS360602F-1EA4061831697131