Merck
CLS33950MEC
Corning® PYREX® filter discs 1722 μm pore size
body diam. 35 mm, porosity 170-220 μm
別名:
Corning® 33950
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.43
製品名
Pyrex® fritted disc, body diam. 35 mm, porosity 170-220 μm
メーカー/製品名
Corning 33950-MEC
本体 直径
35 mm
直径
35 mm
ポアサイズ
170-220 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Designed for use in Pyrex brand extractors, where it is desirable to weigh the material extracted or where paper thimbles may be attacked by the chemicals used.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)