Merck
SYNC254300
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm, hose size 10 mm
別名:
Synthware C254300, Bulb condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C254300
ホースサイズ
10 mm
ジャケット長
300 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Synthware Allihn condenser features a 300 mm jacketed length for superior cooling efficiency. A series of internal glass bulbs increase surface area for efficient cooling and prevent loss of volatile substances. With upper standard taper outer joint (24/40) to fit various laboratory glassware and a lower drip tip joint.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)