Key Documents
CLS33950MC
Corning® PYREX® filter discs 46 μm pore size
body diam. 35 mm, porosity 40-60 μm
別名:
Corning® 33950
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.43
product name
Pyrex® fritted disc, body diam. 35 mm, porosity 40-60 μm
メーカー/製品名
Corning 33950-MC
本体 直径
35 mm
ポアサイズ
40-60 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Designed for use in Pyrex brand extractors, where it is desirable to weigh the material extracted or where paper thimbles may be attacked by the chemicals used.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)