Merck
CLS318090
Pyrex® evaporating dishes
capacity 170 mL
別名:
Corning® 3180
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
包装
pack of 6
メーカー/製品名
Corning 3180-90
外径 × H
~90 mm × 49 mm
キャパシティ
170 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flat- bottom, beaded rim.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS318090-6EA4061833883716
CLS318090-1EA