Key Documents
CLS31770500C
Pyrex® gas-washing bottle, fritted cylinder, 29/42 ST stopper
capacity 500 mL, porosity 40-60 μm
別名:
Corning® 31770
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
特徴
cap
fritted
包装
case of 1 ea
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Corning 31770-500C
キャパシティ
500 mL
直径× H
63 mm × 290 mm
ポアサイズ
40-60 μm porosity (coarse)
40-60 μm porosity
coarse
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
12mm diameter fritted cylinder.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)