Merck
CLS31760125C
Pyrex® gas-washing bottle with fritted disc
capacity 125 mL, stopper joint: ST/NS 40/50
別名:
glass bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
clear bottle
cylindrical bottle
straight bottle
ジョイント
joint: ST/NS stopper40/50
特徴
cap
メーカー/製品名
Corning 31760-125C
キャパシティ
125 mL
直径× H
38 mm × 300 mm
チューブ類外径
8 mm
ポアサイズ
porositycoarse
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)