Merck
CLS314090
Pyrex® crystallizing dish
capacity 270 mL, O.D. × H ~90 mm × 50 mm
別名:
Corning® 3140
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Corning 3140-90
外径 × H
~90 mm × 50 mm
キャパシティ
270 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Pyrex® crystallizing dish is ideal for storage and crystallization.
  • The reusable flat dishes are temperature resistant and can withstand repeated dry or wet sterilization.
  • Reinforced, fire-polished rim prevents chipping.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)