Merck
CLS3025500
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 500 mL
別名:
Corning® 3025
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
特徴
subdivision 5.0 mL
メーカー/製品名
Corning 3025-500
tol. measuring range
±5%
容量
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Calibrated "to contain"
  • double metric scale
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)