Merck
CLS294775X25
Corning® microscope slides, plain
L × W 75 mm × 25 mm
別名:
顕微鏡スライド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122601
NACRES:
NB.16
物質
soda-lime glass
無菌性
non-sterile
包装
case of 10 (pack 5)
メーカー/製品名
Corning 2947-75X25
L × W
75 mm × 25 mm
厚さ
0.90-1.10 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These 75 x 25 mm Corning microscope slides are made from water-white glass to maximize clarity and are not frosted. Slides are 0.9 to 1.10 mm thick.
Products are packaged in 1/2 gross boxes (approx. 72 slides each).
10 gross = 20 boxes (1440 slides total)
Note: This is the suggested replacement for CLS29473X1
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
カバーガラス size 22 mm × 22 mm
C9802
カバーガラス
Calibration of optical coherence tomography angiography with a microfluidic chip.
Johnny P Su et al.
Journal of biomedical optics, 21(8), 86015-86015 (2016-08-25)