Merck
CLS2560200
Pyrex® jacketed Graham condenser with drip-tip
jacket L 200 mm, joint: ST/NS 19/38
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS19/38
メーカー/製品名
Corning 2560-200
ジャケット長
200 mm
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)