Merck
CLS210525
Pyrex® serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug
volume 25 mL, accuracy: 0.03 mL
別名:
burettes, glass burettes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
特徴
subdivision 0.10 mL
メーカー/製品名
Corning 2105-25
容積測定範囲
25 mL, accuracy: 0.03 mL
容量
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® 2105
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)