物質
borosilicate glass
特徴
subdivision 0.1 mL
メーカー/製品名
Corning 2103-25
容積測定範囲
25 mL, accuracy: 0.03 mL
容量
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Has markings which are permanently fused into glass; fine, sharp lines; easy-to-read numbers. Smooth, microfinish stopcock barrel assures leak resistance. Has 2mm bore PTFE stopcock plug and dustcover.
その他情報
Class A burettes—Tolerances established by ASTM E 694 for volumetric ware, ASTM E 542 for calibration of volumetric ware, and ASTM E 287 for burettes.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)