Merck
CLS1760500
Pyrex® tall form gas washing bottle, with ST stopper
capacity 500 mL
別名:
glass bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
特徴
cap
包装
case of 1 ea
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Corning 1760-500
キャパシティ
500 mL
直径× H
67 mm × 300 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)