Merck
CLS1705100
Corning® coliform water test sample container, sterile
without sodium thiosulfate tablet, capacity 100-120 mL
別名:
Coliform Water Test Container, Sterile Water Sample Container, Water Test Sample Container
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41161502
NACRES:
NB.13
メーカー/製品名
Corning 1705-100
利用可能性
not available in EU
キャパシティ
100-120 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • Well defined EPA Fill Line for 100 mL
  • Reinforced custody string
  • Large thumb tabs to reduce contamination and ease for opening
  • 2 thumb taps on either side of the locking mechanism
  • 1 in. headspace between water level and underside of closed lid
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)