物質
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
特徴
autoclavable
cap: no
メーカー/製品名
Corning 1596-9L
キャパシティ
9.5 L
直径× H
187 mm × 475 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Pyrex® graduated solution bottles are best suited for sample storage and media preparation.
- With black enamel double scale (liters and gallons) graduations in 500 mL increments.
- Bottles can withstand both dry hot air and steam sterilization.
- Necks are tooled to increase mechanical strength and for uniform stopper fit.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)