物質
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
特徴
autoclavable
cap: no
メーカー/製品名
Corning 1585-9L
キャパシティ
9 L
直径× H
203 mm × 408 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Designed especially for handling and storing sterile culture media and sera where stability of the glass is of prime importance. Also suitable for storing distilled water and standard solutions. Will withstand hot air or steam sterilization. Tooled necks for strength and uniform stopper fit. Use rubber stopper No. 8.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)