Merck
CLS159619L
Pyrex® graduated solution bottle
capacity 19 L
別名:
glass bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable
cap: no
graduations
包装
case of 1 ea
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Corning 1596-19L
ボトルネック直径
~45 mm
キャパシティ
19 L
直径× H
292 mm × 485 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Pyrex® graduated solution bottles are best suited for sample storage and media preparation.
  • With black enamel double scale (liters and gallons) graduations in 500 mL increments.
  • Bottles can withstand both dry hot air and steam sterilization.
  • Necks are tooled to increase mechanical strength and for uniform stopper fit.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)