Merck
CLS139545DC
Delivery cap for Corning® media storage bottles
red
別名:
Corning cap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Corning 1395-45DC
red
詳細
この 3穴デリバリーキャップには、上部に、 1/4-28ねじ付きの3つの穴と、外径1/8インチのチューブが付いています。ロックナットを(容器の外側から)4分の1回転させるだけで、PTFE製チューブをお好みの長さに調節できますので、リザーバーの底に届くようにあらかじめチューブを切断しておく必要はありません。このデリバリーキャップはGL 45ねじ付きで、最高180°Cで乾熱滅菌することができ、効率よく密封できるようにPTFE製ライナーが付いています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)