Merck
CLS139532HTSC
Open-top caps for Corning® media storage bottles
For high temps, red, GL 32 open-top
別名:
Corning screw cap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
PBT
メーカー/製品名
Corning 1395-32HTSC
red
フィッティング
GL 32 open-top
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)