Merck
CLS1373160
Corning® wide mouth graduated milk dilution bottle
capacity 160 mL, screw cap
別名:
storage vessel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
物質
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
phenolic cap
特徴
autoclavable
cap
graduations
包装
pack of 12 ea
case of 48 ea
メーカー/製品名
Corning 1373-160
ボトルネック直径
~72 mm
キャパシティ
160 mL
詳細
計量や注入が容易な広口ボトル。99±1 mLにキャプション付き目盛りマーク。ゴムライナー付きフェノール類キャップは滅菌(121°Cで湿式)に耐えます
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS1373160-12EA4061833881071
CLS1373160-48EA4061833881088