Key Documents
CLS1367160
Corning® narrow mouth milk dilution bottle
capacity 160 mL, cap size 28-400
別名:
storage vessel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
phenolic cap
square bottle
キャップサイズ
28-400
特徴
autoclavable
cap
graduations
包装
pack of 12 ea
case of 48 ea
メーカー/製品名
Corning 1367-160
ボトルネック直径
~72 mm
キャパシティ
160 mL
直径× H
44 mm × 150 mm
フィッティング
28
詳細
溶液の一般保存と組織培養作業のための細口ボトル。ゴムライナー付きフェノール類キャップは滅菌(121°Cで湿式)に耐えます
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)