Merck
CF0030
Sigma-Aldrich
Imidazolyltetrafluoropropionic acid Cs salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3CsF4N2O2
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
形状
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
アプリケーション
Imidazolyltetrafluoropropionic acid Cs salt is as a less hygroscopic, easily handled, crystalline source of imidazolyltetrafluoropropionic acid.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
法的情報
Product of CF Plus Chemicals.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CF0030-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
The fluoroalkylation toolbox now includes Togni reagents, hypervalent iodine perfluoroalkylation reagents, fluoroalkyl bromides, silanes, carboxylates, and sulfonyl fluorides for late stage fluoroalkylation.
The fluoroalkylation toolbox now includes Togni reagents, hypervalent iodine perfluoroalkylation reagents, fluoroalkyl bromides, silanes, carboxylates, and sulfonyl fluorides for late stage fluoroalkylation.