Merck
CF0007
Sigma-Aldrich
Alcohol Togni-(4-EtCO2-PhOCF2CF2)-reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C20H19F4IO4
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
アプリケーション
Alcohol Togni-(4-EtCO2-PhOCF2CF2)-reagent is an electrophilic hypervalent iodine-fluoroalkyl reagent introducing the 4-ethoxycarbonyl phenoxytetrafluoroethyl fragment. The ester group can be transformed to other derivatives, building additional molecular complexity.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
法的情報
Product of CF Plus Chemicals.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CF0007-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
The fluoroalkylation toolbox now includes Togni reagents, hypervalent iodine perfluoroalkylation reagents, fluoroalkyl bromides, silanes, carboxylates, and sulfonyl fluorides for late stage fluoroalkylation.
The fluoroalkylation toolbox now includes Togni reagents, hypervalent iodine perfluoroalkylation reagents, fluoroalkyl bromides, silanes, carboxylates, and sulfonyl fluorides for late stage fluoroalkylation.