Merck
CDS025273
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methoxypropanoate
AldrichCPR
別名:
3-Methoxypropionic Acid Ethyl Ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O3
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
官能基
ester
ether
SMILES記法
O(CCC(=O)OCC)C
InChI
InChI=1S/C10HF19O5/c11-2(12,1(30)31)32-7(22,23)8(24,25)34-10(28,29)9(26,27)33-6(20,21)4(15,16)3(13,14)5(17,18)19/h(H,30,31)
InChI Key
IJUHLFUALMUWOM-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F
引火点(℃)
53 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CDS025273-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CDS025273-100MG4065269021216