About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2O6
CAS番号:
分子量:
258.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
フォーム
solid
SMILES記法
CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C10H14N2O6/c1-17-8-7(15)5(4-13)18-9(8)12-3-2-6(14)11-10(12)16/h2-3,5,7-9,13,15H,4H2,1H3,(H,11,14,16)/t5-,7-,8-,9-/m1/s1
InChI Key
SXUXMRMBWZCMEN-ZOQUXTDFSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS020259-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Matthias Heiss et al.
Nature communications, 12(1), 389-389 (2021-01-17)
Recently, studies about RNA modification dynamics in human RNAs are among the most controversially discussed. As a main reason, we identified the unavailability of a technique which allows the investigation of the temporal processing of RNA transcripts. Here, we present