About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11BClNO2
CAS番号:
分子量:
187.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
フォーム
solid
SMILES記法
Cl.NCc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H10BNO2.ClH/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11;/h1-4,10-11H,5,9H2;1H
InChI Key
NPTBTFRGCBFYPZ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
CDS019607-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Haopeng Xiao et al.
Nature communications, 9(1), 1692-1692 (2018-04-29)
Protein glycosylation is ubiquitous in biological systems and essential for cell survival. However, the heterogeneity of glycans and the low abundance of many glycoproteins complicate their global analysis. Chemical methods based on reversible covalent interactions between boronic acid and glycans