About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9N
CAS番号:
分子量:
143.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
フォーム
solid
SMILES記法
Cc1ccc2cnccc2c1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-2-3-10-7-11-5-4-9(10)6-8/h2-7H,1H3
InChI Key
PPEJLOXOMBAXES-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS017224-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CDS017224-25MG | 4061828991952 |