Merck
CDS008063
Sigma-Aldrich
1-(3-Chloropropyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11ClN2O
CAS番号:
分子量:
210.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
crystals
SMILES記法
ClCCCN1C(=O)Nc2ccccc12
InChI
1S/C10H11ClN2O/c11-6-3-7-13-9-5-2-1-4-8(9)12-10(13)14/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,12,14)
InChI Key
GUMPYDGUYXOYML-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS008063-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)