Merck
CDS003957
Sigma-Aldrich
4-クロロ-1-メチルピペリジン
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12ClN
CAS番号:
分子量:
133.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
liquid
SMILES記法
CN1CCC(Cl)CC1
InChI
1S/C6H12ClN/c1-8-4-2-6(7)3-5-8/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
MYGXGCCFTPKWIH-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
117.1 °F - closed cup
引火点(℃)
47.3 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CDS003957-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)