Merck
CDS003797
Sigma-Aldrich
2-furfuryl isothiocyanate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NOS
CAS番号:
分子量:
139.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
liquid
SMILES記法
S=C=NCc1ccco1
InChI
1S/C6H5NOS/c9-5-7-4-6-2-1-3-8-6/h1-3H,4H2
InChI Key
ICXYINJACKJQQV-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS003797-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mohaned Hammad et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 150, 15-22 (2016-11-21)
A novel bi-functional thermo-responsive system, consisting of core/shell bi-magnetic nanoparticles with furan surface functionality, is bonded with N-(2-Carboxyethyl)maleimide through Diels-Alder reaction. The chemotherapeutics doxorubicin is attached onto the surface, with a high loading efficiency of 92%. This system with high