Merck
CDS003704
Sigma-Aldrich
L-Glutamine methyl ester hydrochloride
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13ClN2O3
分子量:
196.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCC(N)=O
InChI
1S/C6H12N2O3.ClH/c1-11-6(10)4(7)2-3-5(8)9;/h4H,2-3,7H2,1H3,(H2,8,9);1H/t4-;/m0./s1
InChI Key
HGYBXODOMJPMNO-WCCKRBBISA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS003704-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Beibei Hu et al.
International journal of pharmaceutics, 547(1-2), 637-647 (2018-06-23)
Thermogels, used as multi-functional drug-loading materials, have properties that mainly rely on their gelator structure. Although a large variety of organogel systems are used as drug delivery carriers, relatively few have been investigated in terms of their structure-property correlations based